Learn More
4-Chlorophénoxyacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428346 25 g 25g
11418346 5 g -
11438346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15389.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3598-13-8 | Molecular Formula: C8H6ClNO | Molecular Weight: 167.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3598-13-8
Formule moléculaire C8H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD00031535
Clé InChI YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
CID PubChem 306444
Nom IUPAC 2-(4-chlorophénoxy)acétonitrile
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Point de fusion 45°C to 49°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2442163
Point d’ébullition 149°C to 150°C (15 mmHg)
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté 98%