Learn More
Chlorhydrate de (4-chlorophényl)-4-pipéridinylméthanone, TRC
Code produit 30367785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367785 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC379585500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Formule moléculaire C12 H14 Cl N O . Cl H
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-pipéridine-4-ylméthanone ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 260.16
Poids de la formule 259.0531