Learn More
Chlorhydrate de (4-chlorophényl)-4-pipéridinylméthanone, TRC
Code produit 30366564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3795851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Formule moléculaire C12 H14 Cl N O . Cl H
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-pipéridine-4-ylméthanone ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 260.16
Poids de la formule 259.0531