Learn More
Chlorhydrate de (4-chlorophényl)(4-pipéridyl)méthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631483 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10202642 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD10000CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 55695-51-7
Formule moléculaire C12H15ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.71
Numéro MDL MFCD00053028
Clé InChI IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-p-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, bestipharma 579-258, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hcl
CID PubChem 2777114
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-pipéridin-4-ylméthanone;chlorhydrate
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.16
Pourcentage de pureté 95%