Learn More
Ester méthylique de l'acide (4-chlorophényl)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52449-43-1 |
| Formule moléculaire | C9H9ClO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophényl)acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.62 |
| Poids de la formule | 184.0291 |