Learn More
Ester méthylique de l'acide (4-chlorophényl)acétique, TRC
Code produit 30360150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC378525250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester
CAS 52449-43-1
Formule moléculaire C9H9ClO2
Quantité 250 mg
Synonyme Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Poids de la formule 184.0291