Learn More
Cétone 4-chlorophényl-cyclopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439797 250 g 250g
11419797 10 g 10g
11429797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22766.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6640-25-1
Formule moléculaire C10H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 180.631
Numéro MDL MFCD00001295
Clé InChI OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
CID PubChem 81148
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-cyclopropylméthanone
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Point de fusion 29°C to 31°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 135°C to 137°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5718
Quantité 250 g
Beilstein 2044845
Poids de la formule 180.63
Pourcentage de pureté 98%