Learn More
4-Chlorophényl dichlorophosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 772-79-2 |
| Formule moléculaire | C6H4Cl3O2P |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.43 |
| Poids de la formule | 243.9014 |