Learn More
Isocyanate de 4-chlorophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489130
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489130 5 g -
11499130 25 g 25g
11409140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14966.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 4-chlorophényle est utilisé dans la préparation des isothiocyanates. Les isocyanates d’aryle subissent des réactions de cycloaddition [2+2] avec le dihydrofurane pour donner des ß-lactamines bicycliques avec un rendement élevé.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-12-1
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.565
Numéro MDL MFCD00002024
Clé InChI ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
CID PubChem 7693
Nom IUPAC 1-chloro-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenyl isocyanate
Point de fusion 29°C to 31°C
Densité 1.2
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5618
Numéro UN UN2811
Beilstein 386235
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.