Learn More
Isocyanate de 4-chlorophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341144 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341144 500 g Flacon en verre 500g
10215740 25 g Flacon en verre 25g
10154370 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341144 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166565000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-12-1
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD00002024
Clé InChI ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
CID PubChem 7693
Nom IUPAC 1-chloro-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenyl isocyanate
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.2600g/mL
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Indice de réfraction 1.5618
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.26
Formule linéaire ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Point d’ébullition 203.0°C to 204.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 98%