Learn More
4-chlorophényl isocyanate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenyl Isocyanate |
| CAS | 104-12-1 |
| Formule moléculaire | C7H4ClNO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)N=C=O |
| Nom IUPAC | 1-chloro-4-isocanatobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.57 |