Learn More
(4-chlorophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10596405
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10596405 25 g 25g
10275334 10 g 10g
10062174 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10596405 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01197EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 873-76-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00004652
Clé InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
CID PubChem 13397
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H4CH2OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 97%