Learn More
4-Chlorophenyl Phenyl Sulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenyl phenyl sulfone |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9ClO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H |
| Poids de la formule | 252.0012 |