Learn More
Phosphorodichlorate de 4-chlorophényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462907 100 g 100g
11442907 5 g 5g
11452907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15507.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
4-Le chlorophényl phosphorodichloridate est utilisé comme agent de phosphorylation. Réactif pour la préparation d’agents antimicrobiens, d’agents antioxydants, d’agents antitumoraux, de médicaments antiviraux nucléotidiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’humidité, des agents oxydants, des alcools, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 772-79-2
Formule moléculaire C6H4Cl3O2P
Poids moléculaire (g/mol) 245.42
Numéro MDL MFCD00009705
Clé InChI CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
CID PubChem 69879
Nom IUPAC 1-Chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densité 1.508
Point d’ébullition 113°C to 115°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair 106°C (222°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5398
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 910754
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 245.43
Pourcentage de pureté ≥98%