Learn More
4-Chlorophénylacétonitrile, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498156 500 g 500g
11488156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15295.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-53-4
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.593
Numéro MDL MFCD00001918
Clé InChI IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
CID PubChem 241582
ChEBI CHEBI:17346
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylacetonitrile
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.19
Point d’ébullition 141°C to 143°C (11 mmHg)
Point d’éclair 134°C (273°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.543
Quantité 500 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 971171
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté ≥98%