Learn More
4-Chlorophénylacylbromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenylacylbromide |
| CAS | 536-38-9 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Br Cl O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.49 |
| Poids de la formule | 231.9291 |