Learn More
Acide 4-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10683362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10683362 1 g Flacon en verre 1g
10183251 5 g Flacon en verre 5g
10636194 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344410010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-18-1
Formule moléculaire C6H6BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
Numéro MDL MFCD00039137
Clé InChI CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
CID PubChem 74299
Nom IUPAC Acide 4(-chlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylboronic acid
Point de fusion 259.0°C to 262.0°C
% min. CAS 96.0
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire ClC6H4B(OH)2
Informations sur la solubilité Solubility in water:+/- 2.5% in water
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté 97%