Learn More
Acide 4-chlorophénylboronique pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11996061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996061 5 g 5g
11906071 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 195062-61-4 | C12H16BClO2 | 238.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 195062-61-4
Formule moléculaire C12H16BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.52
Numéro MDL MFCD05663875
Clé InChI NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10633712
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 55.0°C to 56.0°C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Synonyme 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Poids de la formule 238.52
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.