Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471868 5 g 5g
11481868 25 g 25g
11491868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14518.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1073-70-7 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de4-chlorophénylhydrazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-70-7
Formule moléculaire C6H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 179.044
Numéro MDL MFCD00012943
Clé InChI YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
CID PubChem 71600
Nom IUPAC (4-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼216°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3596254
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,methanol.
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%