Learn More
(4-chlorophénylsulfonyl)acétone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11442647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442647 25 g 25g
11422647 1 g 1g
11432647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14858.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5000-48-6
Formule moléculaire C9H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 232.68
Numéro MDL MFCD00018663
Clé InChI BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
CID PubChem 521269
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)sulfonylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenylsulfonyl)acetone
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 2051464
Poids de la formule 232.69
Pourcentage de pureté 98%