Learn More
4-chlorophénylsulfonylacétone, 98 +%, Thermo Scientific™
Code produit 10291313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10291313 1 g 1g
10311853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10291313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 5000-48-6
Formule moléculaire C9H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 232.68
Numéro MDL MFCD00018663
Clé InChI BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
CID PubChem 521269
Nom IUPAC 1-(4-chlorobenzenesulfonyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Point de fusion 89°C to 91°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl6H4SO2CH2COCH3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 232.69
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement