Learn More
(4-chlorophénylthio)acide acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392586 10 g 10g
11302596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08583.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3405-88-7 | C8H7ClO2S | 202.652 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3405-88-7
Formule moléculaire C8H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 202.652
Numéro MDL MFCD00021762
Clé InChI YPKLXLYGMAWXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylthio acetic acid, 2-4-chlorophenyl thio acetic acid, 4-chlorophenyl thio acetic acid, p-chlorophenylmercaptoacetic acid, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-p-chlorophenylthio acetic acid, p-chlorophenylthioacetic acid, 4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl thio, acetic acid, 4-chlorophenyl thio
CID PubChem 55471
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophényl)sulfanylacétique
SMILES C1=CC(=CC=C1SCC(=O)O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenylthio)acetic acid
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 10 g
Beilstein 1871569
Poids de la formule 202.66
Pourcentage de pureté 98%