Learn More
4-Chlorophénylurée, TRC
Code produit 30366357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3802051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Formule moléculaire C7 H7 Cl N2 O
Quantité 1 g
Synonyme Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC (4-chlorophényl)urée
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Poids de la formule 170.0247