Learn More
4-Chlorophénylurée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| CAS | 140-38-5 |
| Formule moléculaire | C7 H7 Cl N2 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMILES | NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-chlorophényl)urée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.6 |
| Poids de la formule | 170.0247 |