Learn More
4-chloropyazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15579503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15579503 25 g 25g
15569503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15579503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459920250
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15878-00-9 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15878-00-9
Formule moléculaire C3H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 102.52
Clé InChI BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference
CID PubChem 27524
Nom IUPAC 4-chloro-1H-pyrazole
SMILES C1=C(C=NN1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloropyrazole
Point de fusion 71.0°C to 73.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 102.52
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloropyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.