Learn More
Chlorhydrate de 4-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336220 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336220 25 g Flacon en verre 25g
10530011 100 g Bouteille en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336220 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 110030250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7379-35-3
Formule moléculaire C5H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 150.00
Numéro MDL MFCD00012829
Clé InChI XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
CID PubChem 81852
Nom IUPAC hydrogen 4-chloropyridine chloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloropyridine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Cl
Quantité 25 g
Beilstein 20, 231
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 150.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline