Learn More
Chlorhydrate de 4-chloropyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469160 5 g 5g
11479160 25 g -
11489160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15628.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme catalyseur dans la synthèse de dérivés de fluorazone par pyrrolation/cyclisation d’acides anthraniliques en pot unique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7379-35-3
Formule moléculaire C5H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 150.00
Numéro MDL MFCD00012829
Clé InChI XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
CID PubChem 81852
Nom IUPAC hydrogen 4-chloropyridine chloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloropyridine hydrochloride
Point de fusion ∼210°C (sublimation)
pH 2
Point d’éclair 198°C (388°F)
Odeur Weak
Quantité 5 g
Beilstein 3684904
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.01
Pourcentage de pureté ≥98%