Learn More
Chlorhydrate de 4-chloropyridine, TRC
Code produit 30367366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367366 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC380440100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Formule moléculaire C5H5Cl2N
Quantité 100 g
Synonyme 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Clc1ccncc1
Nom IUPAC 4-chloropyridine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 150.01