Learn More
Chlorhydrate de 4-chloropyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloropyridine Hydrochloride |
| CAS | 7379-35-3 |
| Formule moléculaire | C5H5Cl2N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccncc1 |
| Nom IUPAC | 4-chloropyridine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.01 |