Learn More
4-chloroquinoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11956491 25 g 25g
10441094 1 g 1g
10567444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11956491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-35-8
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.60
Numéro MDL MFCD00006773
Clé InChI KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
CID PubChem 69140
Nom IUPAC 4-chloroquinoline
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chloroquinoline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 32.0°C
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 260.0°C to 261.0°C
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Beilstein 20,36
Gravité spécifique 1.25
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloroquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.