Learn More
4-chlororesorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10489590 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10489590 500 g Flacon en verre 500g
10316270 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10489590 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 110065000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-88-5
Formule moléculaire C6H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.55
Numéro MDL MFCD00002273
Clé InChI JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
CID PubChem 1731
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,3-diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlororesorcinol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106°C to 110°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 147°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 06, II, 818
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlororesorcinol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.