Learn More
4-chlororesorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471067
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471067 25 g 25g
11481067 100 g 100g
11491067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24076.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-88-5
Formule moléculaire C6H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.55
Numéro MDL MFCD00002273
Clé InChI JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
CID PubChem 1731
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,3-diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlororesorcinol
Point de fusion 108°C to 111°C
Point d’ébullition 146°C to 148°C (18 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2042864
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 98%