Learn More
Acide 4-chlorosalicylique, TRC
Code produit 30360424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38200525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorosalicylic Acid
CAS 5106-98-9
Formule moléculaire C7H5ClO3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
Nom IUPAC Acide 4-chloro-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.57
Poids de la formule 171.9927