Learn More
(+/-)-4-Oxyde de chloro-styrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-4-Chlorostyrene oxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(+/-)-4-L’oxyde de chlorostyrène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-4-Chlorostyrene oxide |
| Densité | 1.283 |
| Quantité | 25 g |
| Indice de réfraction | 1.552 |
| Point d’ébullition | 230°C |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 154.59 |
| Pourcentage de pureté | 98% |