Learn More
Acide 4-(chlorosulfonyl)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433577 25 g 25g
11413577 1 g 1g
11423577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17337.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220.623 g/mol
It is a chemical reagent used in catalyzing living radical polymerizations, in the preparation of polymer bound transfer hydrogenation catalyst1 and 4-(carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosine. It is also used as a reagent in the sulfonation of γ-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif chimique utilisé pour catalyser les polymérisations des radicaux vivants, dans la préparation du catalyseur d’hydrogénation par transfert lié au polymère 1 et 4benzoyladénosine-(carboxyméthyl-sulfamoyle). Il est également utilisé comme réactif dans la sulfonation de γ ;-cyclodextrine.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10130-89-9
Formule moléculaire C7H5ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 220.623
Numéro MDL MFCD00007448
Clé InChI PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
CID PubChem 82385
Nom IUPAC 4-acide chlorosulfonylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 228°C to 232°C
Odeur Acrid
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 220.63
Pourcentage de pureté 96%