Learn More
Acide 4-(chlorosulfonyl)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10779003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10779003 5 g Flacon en verre 5g
10548702 25 g Flacon en verre 25g
11965051 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10779003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405060050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10130-89-9
Formule moléculaire C7H5ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 220.63
Clé InChI PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
CID PubChem 82385
Nom IUPAC 4-acide chlorosulfonylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 230.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CO2HC6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 220.63
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.