Learn More
4-Chlorotétrahydropyran, TRC
Code produit 30133226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133226 100 mg 100mg
30136488 500 mg 500mg
17901245 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC433108100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1768-64-5
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Nom IUPAC 4-chlorooxane
SMILES ClC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorotetrahydropyran
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Poids de la formule 120.0342