Learn More
4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10046252
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10046252 10 g 10g
10064662 1 g 1g
10351735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10046252 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK02802EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 14080-59-2
Formule moléculaire C6H3ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.61
Numéro MDL MFCD01312373
Clé InChI NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 736618
Nom IUPAC 4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Poids de la formule 170.62
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique