Learn More
4-Chlorothiéno[3,2-c]pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine |
| Point de fusion | 99°C to 101°C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 169.63 |
| Pourcentage de pureté | 98% |