Learn More
4-Chlorothieno[-d]pyrimidine,3,2-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10367064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367064 25 g Flacon en verre ambré 25g
10533032 1 g Flacon en verre ambré 1g
10487612 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10367064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00377EB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16269-66-2
Formule moléculaire C6H3ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.614
Numéro MDL MFCD00122144
Clé InChI TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
CID PubChem 2735821
Nom IUPAC 4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
SMILES C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.62
Pourcentage de pureté 97%