Learn More
4-Chlorothioanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498853 5 g 5g
11408863 25 g 25g
11418863 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11025.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-09-1 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-09-1
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.643
Numéro MDL MFCD00013643
Clé InChI KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
CID PubChem 31243
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorothioanisole
Densité 1.22
Point d’ébullition 223°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6
Quantité 5 g
Beilstein 2041509
Poids de la formule 158.65
Pourcentage de pureté 98%