Learn More
4-chlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301667 1000 g 1kg
11381657 100 g -
11391657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04672.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chlorotoluène est utilisé pour le modèle de préparation du gaz de 4-chlorotoulène en passant l’air synthétisé dans le 4-chlorotoulène liquide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,04 g/L à 20 oc).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-43-4
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000631
Clé InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
CID PubChem 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorotoluene
Point de fusion 7°C to 9°C
Densité 1.069
Quantité 1000 g
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.52
Numéro UN UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 98%