Learn More
4-chlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-chlorotoluène est utilisé pour le modèle de préparation du gaz de 4-chlorotoulène en passant l’air synthétisé dans le 4-chlorotoulène liquide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,04 g/L à 20 oc).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorotoluene |
| Point de fusion | 7°C to 9°C |
| Densité | 1.069 |
| Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.52 |
| Numéro UN | UN2238 |
| Beilstein | 1903635 |
| Merck Index | 14,2171 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Aminofluorene
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine