Learn More
4-chlorotoluène, 98%
Code produit 10086003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10086003 100 mL Flacon en verre 100mL
10562161 5 mL Flacon en verre -
10229313 25 mL Flacon en verre 25mL
10306460 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10086003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-43-4
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000631
Clé InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
CID PubChem 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nom IUPAC 1-chloro-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorotoluene
Point de fusion 6.0°C to 8.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0700g/mL
Quantité 100 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Point d’ébullition 162.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement