Learn More
4-chlorotoluène, 98%
Product Code. 10306460 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
1L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10306460 1 L Flacon en verre 1L
10562161 5 mL Flacon en verre -
10229313 25 mL Flacon en verre 25mL
10086003 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10306460 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 150210010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-43-4
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000631
Clé InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
CID PubChem 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorotoluene
Point de fusion 6.0°C to 8.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0700g/mL
Quantité 1 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Point d’ébullition 162.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement