Learn More
4’-chlorovalérophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11329909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329909 250 g 250g
11309909 10 g 10g
11319909 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25611.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25017-08-7
Formule moléculaire C11H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 196.67
Numéro MDL MFCD00018716
Clé InChI XMUGWCSIQUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chlorovalerophenone, 1-4-chlorophenyl pentan-1-one, p-chlorovalerophenone, 1-4-chlorophenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-4-chlorophenyl, p-chloro valerophenone, pubchem10584, 4'-chloropentanophenone, acmc-209ggj, 4-chlorophenyl-1-pentanone
CID PubChem 90686
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)pentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Chlorovalerophenone
Point de fusion 29°C to 33°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 98%