Learn More
4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cholesten-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D2,13D2,17D |
| Poids de la formule | 389.371 |