Learn More
4-cholestén-3-one, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449283 5 g 5g
11459283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11743.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
4-Cholesten-3-one is used as a chiral building block for proteomics research. It is an intestinal metabolite of cholesterol and exhibits an anti-obesity effect on animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-cholesten-3-one est utilisé comme bloc de construction chirale pour la recherche en protéomique. Il s’agit d’un métabolite intestinal du cholestérol et présente un effet anti-obésité sur les animaux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-57-0
Formule moléculaire C27H44O
Poids moléculaire (g/mol) 384.648
Numéro MDL MFCD00003663
Clé InChI NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Synonyme 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
CID PubChem 91477
ChEBI CHEBI:16175
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cholesten-3-one
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 5 g
Beilstein 4707774
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +93° (c=1 in chloroform)
Poids de la formule 384.65
Pourcentage de pureté ≥98%