Learn More
4-cholestén-3-one, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Cholesten-3-one is used as a chiral building block for proteomics research. It is an intestinal metabolite of cholesterol and exhibits an anti-obesity effect on animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-cholesten-3-one est utilisé comme bloc de construction chirale pour la recherche en protéomique. Il s’agit d’un métabolite intestinal du cholestérol et présente un effet anti-obésité sur les animaux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cholesten-3-one |
| Point de fusion | 79°C to 81°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4707774 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Rotation optique | +93° (c=1 in chloroform) |
| Poids de la formule | 384.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |