Learn More
4-chromanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347280 50 g Flacon en verre -
10295860 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153460500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-37-2
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00006840
Clé InChI MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
CID PubChem 68110
Nom IUPAC 2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chromanone
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 40°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.575
Quantité 50 g
Beilstein 17, II, 335
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse à faible fusion